2-乙基-4,5-二甲基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0718-25G
E0718-5G
TCIAE0718-25GEA
0
CNY
TCIAE0718-25G
TCIAE0718-5G
2-乙基-4,5-二甲基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
2-乙基-4,5-二甲基噻唑
分子式:
C₇H₁₁NS 沸点: 185°C 闪点: 74°C |
MDL编号:
MFCD00053125 CAS号: 873-64-3 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |