2-Ethylthiazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
E0470-25G
E0470-5G
TCIAE0470-25GEA
0
CNY
TCIAE0470-25G
TCIAE0470-5G
2-Ethylthiazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Ethylthiazole
分子式:
C₅H₇NS 沸点: 148°C |
MDL编号:
MFCD00085193 CAS号: 15679-09-1 EINECS: 239-755-8 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |