4-甲氧基-N-甲基苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: N-甲基-对茴香胺
177220010 177220100
ACRO177220010EA 0 CNY
ACRO177220010 ACRO177220100
4-甲氧基-N-甲基苯胺 98%
4-甲氧基-N-甲基苯胺
分子式: C₈H₁₁NO
分子量: 137.18 g/mol
沸点: 135…136 °C (19 mmHg)
溶点: 33…36 °C
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008399
CAS号: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %