3-异丙氧基丙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
IPOPA
I0162-25ML
I0162-500ML
TCIAI0162-25MLEA
0
CNY
TCIAI0162-25ML
TCIAI0162-500ML
3-异丙氧基丙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-异丙氧基丙胺
分子式:
C₆H₁₅NO 分子量: 117.19 g/mol 沸点: 144°C 闪点: 39°C |
MDL编号:
MFCD00008220 CAS号: 2906-12-9 EINECS: 220-816-2 UN号: 2734 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |