2-氟-4-吡啶羧酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 2-氟异烟酸
F0693-1G F0693-5G
TCIAF0693-1GEA 0 CNY
TCIAF0693-1G TCIAF0693-5G
2-氟-4-吡啶羧酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-氟-4-吡啶羧酸
分子式: C₆H₄FNO₂
分子量: 141.10 g/mol
MDL编号: MFCD02181194
CAS号: 402-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbaae3223d27978185f0fd8310c315c56c91587&vid=efbaae3223d27978185f0fd8310c315c56c91587&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %