N,N-Diisopropylethylenediamine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D0006-25ML D0006-500ML
TCIAD0006-25MLEA 0 CNY
TCIAD0006-25ML TCIAD0006-500ML
N,N-Diisopropylethylenediamine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
N,N-Diisopropylethylenediamine
分子式: C₈H₂₀N₂
沸点: 170°C
闪点: 54°C
MDL编号: MFCD00015015
CAS号: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
UN号: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe301794f42fd4cb7d2e73825f734e1ed25a6b6&vid=afe301794f42fd4cb7d2e73825f734e1ed25a6b6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %