顺式-2,6-二甲基哌啶 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1198-25ML D1198-500ML
TCIAD1198-25MLEA 0 CNY
TCIAD1198-25ML TCIAD1198-500ML
顺式-2,6-二甲基哌啶 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
顺式-2,6-二甲基哌啶
分子式: C₇H₁₅N
沸点: 127°C
闪点: 12°C
MDL编号: MFCD00066304
CAS号: 766-17-6
UN号: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f46df621dbd8b54f2a4de2afe0b4559157712a31&vid=f46df621dbd8b54f2a4de2afe0b4559157712a31&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %