2-甲基-1,4-戊二烯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0616-1ML M0616-5ML
TCIAM0616-1MLEA 0 CNY
TCIAM0616-1ML TCIAM0616-5ML
2-甲基-1,4-戊二烯 ≥99.0% (通过GC)
2-甲基-1,4-戊二烯
分子式: C₆H₁₀
沸点: 57°C
闪点: -3°C
MDL编号: MFCD00008601
CAS号: 763-30-4
EINECS: 212-109-2
UN号: 2461
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b566036df87bda7bbe92674e0853337b16ee0e2&vid=5b566036df87bda7bbe92674e0853337b16ee0e2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %