四丁基氢氧化铵 10% 在水里
供应商: TCI
Danger
T0955-25ML T0955-500ML
TCIAT0955-25MLEA 0 CNY
TCIAT0955-25ML TCIAT0955-500ML
四丁基氢氧化铵 10% 在水里
四丁基氢氧化铵
分子式: C₁₆H₃₇NO
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009425
CAS号: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN号: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ceec2fc79a22dbb6e500efa0b64ebd2efdbbc4d&vid=c014fc5494b0db84fd4af0091e75c6041675b014&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
Bromide max. 0.5 %