2-甲氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1714-25G
M1714-5G
TCIAM1714-25GEA
0
CNY
TCIAM1714-25G
TCIAM1714-5G
2-甲氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环
分子式:
C₇H₁₅BO₃ 闪点: 42°C |
MDL编号:
MFCD03093086 CAS号: 1195-66-0 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |