2-异丙氧基-4,4,6-三甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0833-25G I0833-5G
TCIAI0833-25GEA 0 CNY
TCIAI0833-25G TCIAI0833-5G
2-异丙氧基-4,4,6-三甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
2-异丙氧基-4,4,6-三甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷
分子式: C₉H₁₉BO₃
沸点: 59°C
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD15143641
CAS号: 61676-61-7
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34f3b0a453f16920e85b35574a8f76de9791a51&vid=b34f3b0a453f16920e85b35574a8f76de9791a51&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %