2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0658-25G I0658-5G
TCIAI0658-25GEA 0 CNY
TCIAI0658-25G TCIAI0658-5G
2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
分子式: C₉H₁₉BO₃
沸点: 80°C
闪点: 37°C
MDL编号: MFCD00192241
CAS号: 61676-62-8
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac576071000bc716e872ab65e949b7b33c22bc33&vid=ac576071000bc716e872ab65e949b7b33c22bc33&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %