N,N′-二异丙基乙二胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3923-25G D3923-5G
TCIAD3923-25GEA 0 CNY
TCIAD3923-25G TCIAD3923-5G
N,N′-二异丙基乙二胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
N,N′-二异丙基乙二胺
分子式: C₈H₂₀N₂
沸点: 170°C
闪点: 52°C
MDL编号: MFCD00008864
CAS号: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
UN号: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f190f4fb7cc4adcbc6862de555742e4250b72f39&vid=f190f4fb7cc4adcbc6862de555742e4250b72f39&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %