2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
F0554-1G F0554-5G
TCIAF0554-1GEA 0 CNY
TCIAF0554-1G TCIAF0554-5G
2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-m-toluidine
分子式: C₇H₈FN
分子量: 125.14 g/mol
沸点: 87°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD06410915
CAS号: 1978-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=707773c1f5b59abd43a6f6d5cfb4bd2a22d644c7&vid=707773c1f5b59abd43a6f6d5cfb4bd2a22d644c7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %