二聚醋酸铑
供应商: TCI
Synonyms: 醋酸铑(II)二聚体, 四乙酸二铑
R0069-1G R0069-100MG
TCIAR0069-1GEA 0 CNY
TCIAR0069-1G TCIAR0069-100MG
二聚醋酸铑
二聚醋酸铑
分子式: C₈H₁₂O₈Rh₂
分子量: 441.987 g/mol
MDL编号: MFCD00003538
CAS号: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&vid=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 20.50 to 22.70 %