二聚醋酸铑 (∼46% Rh), anhydrous
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 醋酸铑(II)二聚体, 四乙酸二铑
268630010 268632500
ACRO268630010EA 0 CNY
ACRO268630010 ACRO268632500
二聚醋酸铑 (∼46% Rh), anhydrous
二聚醋酸铑
分子式: C₈H₁₂O₈Rh₂
分子量: 441.987 g/mol
溶点: 205 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003538
CAS号: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)