邻苯二甲酸二正辛酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 邻苯二甲酸二辛酯
P0304-25ML P0304-500ML
TCIAP0304-25MLEA 0 CNY
TCIAP0304-25ML TCIAP0304-500ML
邻苯二甲酸二正辛酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
邻苯二甲酸二正辛酯
分子式: C₂₄H₃₈O₄
分子量: 390.56 g/mol
沸点: 380°C
闪点: 219°C
MDL编号: MFCD00015292
CAS号: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b02ad02c6fbab8030d49bd4c665bea2ea9dd7a8c&vid=b02ad02c6fbab8030d49bd4c665bea2ea9dd7a8c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %