溴甲基甲基醚 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
B2131-25G B2131-5G
TCIAB2131-25GEA 0 CNY
TCIAB2131-25G TCIAB2131-5G
溴甲基甲基醚 ≥95.0% (by GC)
溴甲基甲基醚
分子式: C₂H₅BrO
沸点: 88°C
闪点: 26°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000171
CAS号: 13057-17-5
UN号: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afc4684748f96fdbd507c5c05107ae5e86b167d3&vid=afc4684748f96fdbd507c5c05107ae5e86b167d3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %