乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
102230250
102231000
ACRO102230250EA
0
CNY
ACRO102230250
ACRO102231000
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
乙醛肟,顺式和反式混合物
分子式:
C₂H₅NO 溶点: 44…46 °C 密度: 0,96 g/cm³ 闪点: 38 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002124 CAS号: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN号: 2332 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |