2,2'-联噻吩-5-硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
T2518-1G T2518-5G T2518-25G
TCIAT2518-1GEA 0 CNY
TCIAT2518-1G TCIAT2518-5G TCIAT2518-25G
2,2'-联噻吩-5-硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (通过GC)
2,2'-联噻吩-5-硼酸频哪醇酯
分子式: C₁₄H₁₇BO₂S₂
MDL编号: MFCD04039974
CAS号: 479719-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e796a91cd4eb4f7b63a2788e8e957087aedaba45&vid=e796a91cd4eb4f7b63a2788e8e957087aedaba45&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Green to Blue powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %