2-噻吩甲胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A2419-25G A2419-5G
TCIAA2419-25GEA 0 CNY
TCIAA2419-25G TCIAA2419-5G
2-噻吩甲胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-噻吩甲胺
分子式: C₅H₇NS
沸点: 99°C
闪点: 74°C
MDL编号: MFCD00005460
CAS号: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&vid=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %