2-噻吩甲胺 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(氨甲基)噻吩
205570250 205571000
ACRO205570250EA 0 CNY
ACRO205570250 ACRO205571000
2-噻吩甲胺 95%
2-噻吩甲胺
分子式: C₅H₇NS
分子量: 113.19 g/mol
沸点: 95…99 °C (28 mmHg)
闪点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005460
CAS号: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN号: 2735
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %