2-氯-6-甲基烟酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-氯-6-甲基吡啶-3-甲酸, 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
C1762-25G C1762-5G
TCIAC1762-25GEA 0 CNY
TCIAC1762-25G TCIAC1762-5G
2-氯-6-甲基烟酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氯-6-甲基烟酸
分子式: C₇H₆ClNO₂
分子量: 171.58 g/mol
沸点: 163°C
MDL编号: MFCD00134165
CAS号: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5955b1919570cc67bd689be443452ef0656a880&vid=b5955b1919570cc67bd689be443452ef0656a880&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C