2,6-二氯吡啶 N-氧化物 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010
379420050
ACRO379420010EA
0
CNY
ACRO379420010
ACRO379420050
2,6-二氯吡啶 N-氧化物 98%
2,6-二氯吡啶 N-氧化物
分子式:
C₅H₃Cl₂NO 分子量: 163.99 g/mol 溶点: 134…138 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00130246 CAS号: 2587-00-0 UN号: 2811 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | White to cream to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 142 °C |
GC | ≥97.5 % |