Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
358730100 358730250
ACRO358730100EA 0 CNY
ACRO358730100 ACRO358730250
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate 99%
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
分子式: B₂F₈Ni·6H₂O
分子量: 340.394 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150259
CAS号: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
UN号: 1759
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue-green Powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %