三(三甲代甲硅烷基)硼酸盐
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Tris(trimethylsiloxy)borate
381240250 381241000
ACRO381240250EA 0 CNY
ACRO381240250 ACRO381241000
三(三甲代甲硅烷基)硼酸盐
三(三甲代甲硅烷基)硼酸盐
分子式: C₉H₂₇BO₃Si₃
分子量: 278.376 g/mol
沸点: 183…185 °C (760 mmHg)
密度: 0.834 g/cm³
闪点: 42 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00051588
CAS号: 4325-85-3
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %