环丙基硼酸频哪醇酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-环丙基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二恶硼烷
C2276-1G C2276-5G
TCIAC2276-1GEA 0 CNY
TCIAC2276-1G TCIAC2276-5G
环丙基硼酸频哪醇酯 ≥95.0% (by GC)
环丙基硼酸频哪醇酯
分子式: C₉H₁₇BO₂
分子量: 168.04 g/mol
闪点: 40°C
MDL编号: MFCD05663847
CAS号: 126689-01-8
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0f7e55382e10aa96ccd980097a7e781808f1fe&vid=0d0f7e55382e10aa96ccd980097a7e781808f1fe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %