环丙基苯基硫 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1014-25G
C1014-5G
TCIAC1014-25GEA
0
CNY
TCIAC1014-25G
TCIAC1014-5G
环丙基苯基硫 ≥98.0% (通过GC)
环丙基苯基硫
分子式:
C₉H₁₀S 沸点: 90°C 闪点: 91°C |
MDL编号:
MFCD00009684 CAS号: 14633-54-6 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |