4-羟基-3-甲氧基苯甲腈 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
H0620-25G H0620-5G
TCIAH0620-25GEA 0 CNY
TCIAH0620-25G TCIAH0620-5G
4-羟基-3-甲氧基苯甲腈 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-羟基-3-甲氧基苯甲腈
分子式: C₈H₇NO₂
分子量: 149.15 g/mol
MDL编号: MFCD00001820
CAS号: 4421-08-3
EINECS: 224-589-0
UN号: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9688b11d3f9f30f87aaf62d6e32860922eaf64&vid=ab9688b11d3f9f30f87aaf62d6e32860922eaf64&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C