对甲酰基苯甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-甲醛苯甲酸甲酯, 4-甲酰基苯甲酸甲酯
223750100 223750500
ACRO223750100EA 0 CNY
ACRO223750100 ACRO223750500
对甲酰基苯甲酸甲酯 99%
对甲酰基苯甲酸甲酯
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
溶点: 57…64 °C
闪点: 144 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006950
CAS号: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %