乙烯三氟硼酸钾 ≥97.0% (W)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Potassium trifluoro(vinyl)borate
P1479-1G P1479-5G
TCIAP1479-1GEA 0 CNY
TCIAP1479-1G TCIAP1479-5G
乙烯三氟硼酸钾 ≥97.0% (W)
乙烯三氟硼酸钾
分子式: C₂H₃BF₃K
分子量: 133.95 g/mol
MDL编号: MFCD02093335
CAS号: 13682-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73787380c4bc7729d562386a28a432121a5476b2&vid=73787380c4bc7729d562386a28a432121a5476b2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 97.0 %