甲硅烷基溴代乙酸三甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
B1578-25G B1578-5G
TCIAB1578-25GEA 0 CNY
TCIAB1578-25G TCIAB1578-5G
甲硅烷基溴代乙酸三甲酯 ≥97.0% (by GC)
甲硅烷基溴代乙酸三甲酯
分子式: C₅H₁₁BrO₂Si
沸点: 83°C
闪点: 28°C
MDL编号: MFCD00000187
CAS号: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98d6ccdfeb0210115812e74e1a5b6f08aa33f8c2&vid=98d6ccdfeb0210115812e74e1a5b6f08aa33f8c2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %