L-谷氨酸-5-甲酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: L-谷氨酸 γ-甲酯
M1690-25G M1690-5G
TCIAM1690-25GEA 0 CNY
TCIAM1690-25G TCIAM1690-5G
L-谷氨酸-5-甲酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-谷氨酸-5-甲酯
分子式: C₆H₁₁NO₄
分子量: 161.2 g/mol
MDL编号: MFCD00002632
CAS号: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76979773a6330a20571d5762f2a4720501fe5a06&vid=76979773a6330a20571d5762f2a4720501fe5a06&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +30.0 deg (C=2, 6mol/L HCl)