2-肼基苯并噻唑 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
H0177-25G H0177-5G
TCIAH0177-25GEA 0 CNY
TCIAH0177-25G TCIAH0177-5G
2-肼基苯并噻唑 ≥99.0% (通过滴定分析)
2-肼基苯并噻唑
分子式: C₇H₇N₃S
MDL编号: MFCD00041849
CAS号: 615-21-4
EINECS: 210-416-6
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dccaf8412922a5c3b9c786d178b196360ca1c53&vid=8dccaf8412922a5c3b9c786d178b196360ca1c53&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency