1-Hydroxy-4-nitro-9,10-anthraquinone ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
H0765-25G H0765-5G
TCIAH0765-25GEA 0 CNY
TCIAH0765-25G TCIAH0765-5G
1-Hydroxy-4-nitro-9,10-anthraquinone ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1-Hydroxy-4-nitro-9,10-anthraquinone
分子式: C₁₄H₇NO₅
MDL编号: MFCD00142642
CAS号: 81-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f28047f8d13554bcfac09500026adb3b5683b9ab&vid=f28047f8d13554bcfac09500026adb3b5683b9ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency