1,1′-羰基二(1,2,4-三氮唑) ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
C2325-25G
C2325-5G
TCIAC2325-25GEA
0
CNY
TCIAC2325-25G
TCIAC2325-5G
1,1′-羰基二(1,2,4-三氮唑) ≥97.0% (通过滴定分析)
1,1′-羰基二(1,2,4-三氮唑)
分子式:
C₅H₄N₆O 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00043399 CAS号: 41864-22-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |