双(2-氧代-3-噁唑烷基)次磷酰氯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B1213-25G B1213-5G
TCIAB1213-25GEA 0 CNY
TCIAB1213-25G TCIAB1213-5G
双(2-氧代-3-噁唑烷基)次磷酰氯 ≥97.0% (通过滴定分析)
双(2-氧代-3-噁唑烷基)次磷酰氯
分子式: C₆H₈ClN₂O₅P
MDL编号: MFCD00010077
CAS号: 68641-49-6
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48887a7481caf4fec003fc0e9f33fdd890f0bb8f&vid=48887a7481caf4fec003fc0e9f33fdd890f0bb8f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency