1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
367160050
367160010
ACRO367160050EA
0
CNY
ACRO367160050
ACRO367160010
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
分子式:
C₉H₁₆N₂O₂ 分子量: 184.24 g/mol 沸点: 140 °C (2mbar) 密度: 1.17 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00190247 CAS号: 63074-07-7 UN号: 3267 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |