3,5-二甲基哌啶(顺反异构体混合物) cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1411-25ML D1411-500ML
TCIAD1411-25MLEA 0 CNY
TCIAD1411-25ML TCIAD1411-500ML
3,5-二甲基哌啶(顺反异构体混合物) cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过滴定分析)
3,5-二甲基哌啶(顺反异构体混合物)
分子式: C₇H₁₅N
沸点: 144°C
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00005996
CAS号: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=225703443600d270c3d2cd3ee40362a0eb87c405&vid=bbc90737353bd625a5eeff56d59243c9c127fcb6&prid=web&clid=SAPDAM