3,5-二甲基哌啶(顺反异构体混合物) 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-二甲基哌啶
181230250 181231000
ACRO181230250EA 0 CNY
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-二甲基哌啶(顺反异构体混合物) 96%
3,5-二甲基哌啶(顺反异构体混合物)
分子式: C₇H₁₅N
分子量: 113.20 g/mol
沸点: 144 °C
密度: 0.85 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005996
CAS号: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN号: 2733
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %