双(六氟乙酰丙酮)合铜(II) ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0554-1G H0554-5G
TCIAH0554-1GEA 0 CNY
TCIAH0554-1G TCIAH0554-5G
双(六氟乙酰丙酮)合铜(II) ≥95.0% (通过滴定分析)
双(六氟乙酰丙酮)合铜(II)
分子式: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MDL编号: MFCD00151019
CAS号: 14781-45-4
EINECS: 238-850-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6300729a5401cc64b6484c4d937aded5960636d8&vid=6300729a5401cc64b6484c4d937aded5960636d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %