Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (通过滴定分析) NMR shift reagent
供应商: TCI
T1265-1G T1265-5G
TCIAT1265-1GEA 0 CNY
TCIAT1265-1G TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (通过滴定分析) NMR shift reagent
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
分子式: C₃₃H₅₇EuO₆
MDL编号: MFCD00000019
CAS号: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b56301a16159c80e94189f3faa27ccd2bd205094&vid=1d4d164a1ab81b19e17751b44249fe9251a995a8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C