Masterflex® Digital Gear Pump for Micropump A-Mount Pump Head, 4.2 LPM; 90 to 260 VAC
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
界面更大、更明亮,设置和操作更轻松!
- 图形 LCD 可显示四种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
- 符合 IP33 等级,可确保防喷溅和防尘性能
- 可与 Micropump® A 卡口泵头组合使用,实现无脉冲流动
- 可堆叠多达三个驱动器,最大限度节省工作台空间
- 通过驱动器上的 DB25 母接头可实现远程控制
- Maximum flow rate of 4.2 LPM
这种驱动器具有模拟远程控制选项,编程简单,非常适用于自动化过程应用。该驱动器可在多个分配循环之间设置时间间隔,实现免手持分配。批次计数功能可进行倒计时并显示已完成批次。累计体积功能使您能够对多个循环期间分配的总体积进行跟踪。<br />远程控制选项包括:速度控制输入 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;转速计输出 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V。泵送方向和启动/停止/清洗等均要求集电极开路或触点闭合。<br /><br />可通过直观的多语言 LCD 前面板或用于免手持开/关控制的可选脚踏开关 07523-92 对这些精密驱动器进行轻松操作。IP33 防护等级外壳可保护内部组件免受损坏。
<b>Delivery information: </b>6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。