Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 16, Polycarbonate Housing, SS Rotor
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
VWR Item#MFLA07016-21
Your Organization's Price:
正在获取
是要求高准确率和可重复的流体输送应用的理想选择。
  • 标准泵头为精密模铸而成,可装载单一尺码泵管—用于要求高准确率和可再现性的常规流体输送应用场合。
  • 可选购带冷轧钢或不锈钢辊轴的聚碳酸酯机箱;冷轧钢辊轴经济实用,不锈钢辊轴则具有较好的耐化学腐蚀性,经久耐用。
  • –52种带黑色不透明的聚苯硫机箱和不锈钢辊轴的款型,具有最佳的综合耐化学腐蚀性能。
  • 泵头构型紧凑简单,泵管的进口/出口端位于同侧 —尤适于空间有限的应用场合。
  • 标准型泵头结构紧凑,易于与您的OEM部件集成。有关本公司OEM综合服务详情,请拨打电话与我们联系。
  • 对于叠装式泵头,可另行选购右侧“附件”栏列出的双通道、三通道及四通道泵头组合架金属套件。可安装多个泵头(最多达四个),具体数量视您的L/S® 驱动器规格而定。
  • Rotor is constructed of stainless steel (SS) for enhanced durability
  • Suitable for use with L/S® 16 Precision pump tubing
<B>随机配备:</B> 泵管安装钥匙, 单通道安装组件, 和一根 15" (38-cm) 长的硅胶泵管.
<b>Delivery information: </b>Includes tubing loading key and single-channel mounting hardware.