Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, L/S 15; 25 ft
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
VWR Item#MFLA96400-15
Your Organization's Price:
正在获取
确保您的Masterflex®泵达到最优性能。
  • 更强的物理压缩能力
  • 经济实惠,泵管使用寿命更长
  • Tubing Size: L/S 15
应用:制药、生物技术、蠕动泵送、和食品应用。<br /> 特征:优异的抗热性能,低压缩变形、无嗅、无毒、半透明。<br /><br /><br /> Masterflex L/S®泵管依照严格的公差进行生产,能匹配我们的L/S®泵头,确保精确度,可重复的流速和很长的泵管使用寿命。我们的泵管经过出厂检验和光学检测,从而确保您的蠕动泵具备最佳性能。