Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 90; 10 ft
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
物理性质与硅酮相当,与 Tygon® 的化学相容性较好。
- 具有可热封性和可焊性。
- 价格低廉。
- 生物相容性较好。
<B>应用适宜性: </B><br />适用于酸类<br /> 适用于碱类<br /> 不建议用于有机溶剂<br /> 压力场合适宜性一般<br /> 适用于真空<br /> 粘性流体适宜性一般<br /> 非常适用于无菌流体<br /><br /><B>物理特性: </B><br />热塑性弹性体。<br />用硅油处理的苯乙烯-乙烯-丁烯改性嵌段共聚物。<br />拉伸强度和撕裂强度极高。<br />软质材料。白色不透明。<br /><br /><B>温度范围: </B><br />(静态):-40 至 135°C(-40 至 275°F)<br />(动态):-40 至 100°C(-40 至 212°F)<br /><br /><B>符合分类标准: </B><br />USP VI 类<br /> 欧洲药典 (EP 3.2.9)<br /> 符合 Reach 要求,<br /> 符合 RoHS 要求,<br /><br /><B>应用范围:</B> 需要较高使用性能和较长寿命的常规实验室用途。<br /><br /><B>灭菌:</B> EtO 灭菌、高压灭菌、 γ-射线照射灭菌<br /><br />这些新型的 Masterflex® B/T® 87 和 91 号泵管专为高压应用进行优化,以提供更佳的性能。每个泵管尺寸均按照严格的紧公差进行生产,精密匹配我们的 B/T® 泵头。紧公差确保了精确、可重复的流速以及超长的泵管寿命。此外,(多数管材材料上都镌刻的)PerfectPosition 泵管定位标识符可指示泵管在泵头中的准确安装位置。<br /><br />从多种材质的泵管中进行选择,以便在大多数挑战性应用中获得最佳性能。