Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, L/S 15; 25 ft
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
用于您制药和生物工艺应用的所有Masterflex泵时,都具有很长的泵管寿命。
- 既有硅胶的生物兼容性,又有类似于Tygon的耐化学性
- 在所有C-Flex配方中拥有最长的寿命
- 专为蠕动泵设计
- Tubing Size: L/S 15
<B>用途</B>:要求高性能和长寿命的通用实验室用途。<br /><B>特点</B>:卓越的抗拉和撕裂强度;良好的生物兼容性;低剥落性、低残留和低透气性;表面平滑。透明。