VWR®, 数字计时器,三通道
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
62344-588
VWRU62344-588EA 734 CNY
VWRU62344-588 VWRI609-0216
VWR®, 数字计时器,三通道
定时器 数字计时器
计时能力:19时59分59秒
  • 功能:顺计时/倒计时,恢复/暂停、记忆、报警、秒表、12/24小时制时钟
  • 三行显示可同时或独立对多达三项试验进行倒计时报警计时
  • 计时完毕会响起1分钟高分贝声音报警或者也可以手动静音
  • 超大数字显示,可在实验室内轻松读取
Certifications: 校准符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准,经A2LA认证,NIST标准可追溯性标示。
Delivery information: Supplied with battery, magnetic back and certificate.