VWR® shiroGEL vertical 20, 垂直电泳系统
供应商: VWR Collection
VWRI700-0353EA 43690 CNY
VWRI700-0353 VWRI700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, 垂直电泳系统
电泳系统 垂直电泳系统
shiroGEL垂直20能够提供应用灵活性,且便于制胶操作和装配,只需四个螺丝便可制四块20×20 cm凝胶。垂直螺旋夹具技术能够沿着凝胶的高度平均分配压力,而不会将压力集中在中间,导致板翘曲变形和凝胶压缩,同时在制胶期间保持防漏密封。PAGE插入件内置的内部缓冲腔能够在无需上缓冲腔的情况下完成装配。该系统适用于1D和2D SDS-PAGE、温和、制备型、梯度和高分辨率核酸电泳。
  • 大型垂直凝胶系统
  • 可在同一通用凝胶槽内完成电印迹和凝胶电泳操作
  • 快速装配系统,便于使用
  • 可同时制胶和跑胶的完整系统,进一步提升效率
  • 双用途PAGE插入件避免了在独立制胶和跑胶部件间耗时的玻璃板转移
  • 带粘结封边垫条的玻璃板确保了干净利落的孔形成、精准对齐,便于无泄漏的制胶操作,免除手动对齐封边垫条的需要
  • 灌胶架设计即使在玻璃板错位的情况下仍能确保无泄漏制胶操作
Delivery information: 交付信息:每个shiroGEL垂直20系统包括玻璃板、2×24样品梳(1 mm厚)、冷却盘管和制胶基座。shiroGEL垂直20双制胶系统还包括一个外部灌胶架(无电极)。电印迹插入件单独供售。
现在订购
规格
Environmentally Preferable
凝胶尺寸 宽度×高度 200×200 mm