瓶口真空过滤系统, PVDF, SFCA, 尼龙
供应商: VWR Collection
VWRI514-1047EA 1362 CNY
VWRI514-1047 VWRI514-1048 VWRI514-1012 VWRI514-1013 VWRI514-1014 VWRI514-1015 VWRI514-1016 VWRI514-1017 VWRI514-1018 VWRI514-1019 VWRI514-1020 VWRI514-1021 VWRI514-1022 VWRI514-1023 VWRI514-1024 VWRI514-1025 VWRI514-1026 VWRI514-1027 VWRI514-1028 VWRI514-1029 VWRI514-1030 VWRI514-1031 VWRI514-1032 VWRI514-1033 VWRI514-1034 VWRI514-1035 VWRI514-1036 VWRI514-1037 VWRI514-1038 VWRI514-1039 VWRI514-1040 VWRI514-1041 VWRI514-1042 VWRI514-1043 VWRI514-1044 VWRI514-1045 VWRI514-1046 VWRI514-1049 VWRI514-1050 VWRI514-1051 VWRI514-1052 VWRI514-1053 VWRI514-1054 VWRI514-1055 VWRI514-1056 VWRI514-1057 VWRI514-1058 VWRI514-1059 VWRI514-1060 VWRI514-1061 VWRI514-1062 VWRI514-1063 VWRI514-1064 VWRI514-1065 VWRI514-1066 VWRI514-1067
瓶口真空过滤系统, PVDF, SFCA, 尼龙
过滤器 瓶口过滤器
这些真空过滤单元对于大容量的样品分离和纯化非常有用。
  • 储液瓶盖上有大滚花
  • 瓶口宽大,方便稳定高效的倾倒
  • 凹版刻度
  • 符合人体工程学的侧壁和壁口
  • 软管接头可适合多种软管直径
  • 伽马射线灭菌
  • 无热原性
PVDF膜:极低的蛋白质结合度; 用于过滤非腐蚀性的水溶液和温和的有机溶液,或需要最大化蛋白质回收率的应用。
尼龙膜:为过滤水性或有机溶剂提供宽泛的化学相容性; 疏水性;可在较宽的pH范围内使用。
Delivery information: 每个单独组件都带有批号,以确保可追溯性。
Packaging: 单独包装在易撕塑料袋中,接收器瓶盖单独包装。
现在订购
规格
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
环境认证 ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M